Learn More
Nickel Electro™ Becher da laboratorio in alluminio
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
0.25 l
0.5 l
1 l
2000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
- Produced to a durable seamless design
- Flat base for stability in use and even wall thickness
- Generous flared rim for durability
- Spout for easy pouring
- Semi-bright polished exterior
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5000 ml |
| Materiale | Alluminio |
| Include | Beccuccio |
| Tipo | Becher |