Learn More
Nickel Electro™ Becher da laboratorio in alluminio
Codice prodotto. p-8013869 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
0.25 l
0.5 l
1 l
2000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 11786467
Marca: Nickel Electro™ 402
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of durable aluminum, these Nickel Electro™ Aluminum Laboratory Beakers are ideal in laboratory environments.
  • Produced to a durable seamless design 
  • Flat base for stability in use and even wall thickness
  • Generous flared rim for durability  
  • Spout for easy pouring
  • Semi-bright polished exterior
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale Alluminio
Altezza (sistema metrico) 57 mm
Include Beccuccio
Tipo Becher