Learn More
Fisherbrand™ Martinetto da laboratorio in alluminio
Codice prodotto. 11735396 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
55 - 290mm
57 - 290mm
Da 128 a 470 mm
Da 36 a 78 mm
Da 43 a 140 mm
Lunghezza (sistema metrico) base:
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
320 mm
Larghezza (sistema metrico) base:
40 mm
100 mm
150 mm
200 mm
260 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11735396
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Consente una regolazione precisa dell'altezza con la rotazione di una vite. I martinetti idraulici in alluminio Fisherbrand™ sono realizzati secondo tolleranze rigorose con una vite operativa in acciaio inox.
  • Blue anodized finish
  • Completely stable and free from rocking movements
  • Top and bottom plates are specially designed aluminum extrusion giving exceptional rigid and robust support
Specifica
Materiale Alluminio
Altezza (sistema metrico) Da 36 a 78 mm
Lunghezza (sistema metrico) base 50 mm
Larghezza (sistema metrico) base 40 mm
Include Con vite di azionamento in acciaio inox
Product Type Supporto telescopico da banco
Quantità 1 ciascuno