Learn More
Nickel Electro™ Aluminum Lids for Aluminum Basin
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
70 mm
75 mm
90 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Nickel Electro™ Aluminun Lid for aluminum Basin is crevice free and one piece construction.
- Aluminum
- Seamless
- One piece construction
- Crevice free
- For use with aluminum basin
Specifica
Specifica
| Materiale | Aluminum |
| Tipo | Lid |
| Altezza (sistema metrico) | 5 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 70 mm |