Learn More
Cole-Parmer™ Aluminum Block, for 40 x 0.5 mL and 15 x 1.5 mL Microcentrifuge Tubes
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
39.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 1 year warranty
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 40 x 0.5 and 15 x 1.5 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 40 x 0.5 mL and 15 x 1.5 mL Microcentrifuge Tubes |
| Materiale | Aluminum |
| Tipo | Block |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 39.2 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 35.6 mm |