Learn More
Aluminum n-butoxide, 90+%
Codice prodotto. p-7080378
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11355029
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087754.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3085-30-1 | C12H30AlO3 | 249.351 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3085-30-1
Formula molecolare C12H30AlO3
Molecular Weight (g/mol) 249.351
Numero MDL MFCD00015237
InChI Key YGVBJFIUURLJDC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum iii n-butoxide, aluminum; butan-1-ol
PubChem CID 50933522
IUPAC Name aluminum;butan-1-ol
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum n-butoxide
Punto di fusione 102°C
Forma fisica Lump
Quantità 10 g
Formula lineare Al[O(CH2)3CH3]3
Numero UN UN3181
Peso formulazione 246.32
Percent Purity ≥90%
Sensibilità Moisture sensitive