Learn More
Aluminum nitrate nonahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminum nitrate nonahydrate |
| Punto di fusione | 73.5°C (135° (decomposition)) |
| Nota nome | nonahydrate |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 50 g |
| Intervallo percentuale saggio | 98 -102% |
| Informazioni di solubilità | Very soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethyl acetate and pyridine. |
| Peso formulazione | 375.13 (212.99 Anhydrous) |
| Grado | ACS |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Aluminum nitrate nonahydrate
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .