Learn More
Aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11364818
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11364818
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043145.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375.129 g/mol
Aluminum nitrate is a strong oxidizing agent. It is used in tanning leather, antiperspirants, corrosion inhibitors, extraction of uranium, petroleum refining, and as a nitrating agent. The nonahydrate and other hydrated aluminum nitrates have many applications. These salts are used to produce alumina for preparation of insulating papers, in cathode ray tube heating elements, and on transformer core laminates. The hydrated salts are also used for the extraction of actinide elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-27-2
Formula molecolare AlH18N3O18
Molecular Weight (g/mol) 375.129
Numero MDL MFCD00003419
InChI Key SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC Name aluminum;trinitrate;nonahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum nitrate nonahydrate
Punto di fusione 73.5°C (135° (decomposition))
Nota nome Low mercury
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1438
Indice di Merck 14,352
Informazioni di solubilità Soluble in water (540mg/ml),ethanol,alcohol (very),and acetone (slightly).
Peso formulazione 375.13 (212.99 Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum nitrate nonahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .