Learn More
Cole-Parmer™ Piastra per pesatura senza oli in alluminio
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Smooth-sided, flat bottom, multipurpose dish
- Oil-free and non-coated
- Aluminum Oil Free
- Disposable
Specifica
Specifica
| Monouso | Sì |
| Materiale | Alluminio |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra per pesatura |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bilance universali |
| Altezza (sistema metrico) | 6 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 76.2 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 64 mm |
| Peso (sistema metrico) | 1.3 g |