Learn More
Brady™ Aluminum with Over laminated Polyester Transport Signs
Codice prodotto. 11701003
Click to view available options
Testo visualizzato:
Corrosive Substance 8
Environmentally Hazardous Substances
Miscellaneous hazardous substances 9
Organic Peroxide 5.2
Toxic and Harmful Substances 6
Warning of Toxic Substances
Spessore:
0.27 mm
0.271 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11701003
Marca: Brady™ 813601
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number ADR EHS-297*297-B7525
Materiale Aluminum, Polyester
Quantità 1 Ea.
Descrizione Aluminum with Polyester Overlaminate
Da utilizzare con (applicazione) Used for indoor and outdoor safety signs
Spessore 0.271 mm
Larghezza (sistema metrico) 297 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma Rhomboid
Testo visualizzato Environmentally Hazardous Substances
Product Type Transport Sign
Colore Black on White