Learn More
Brady™ Aluminum with Over laminated Polyester Transport Signs
Codice prodotto. 11710963
Click to view available options
Testo visualizzato:
Corrosive Substance 8
Environmentally Hazardous Substances
Miscellaneous hazardous substances 9
Organic Peroxide 5.2
Oxidizing substances and organic peroxides 5
Toxic and Harmful Substances 6
Warning of Toxic Substances
Spessore:
0.024 mm
0.27 mm
0.271 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11710963
Marca: Brady™ 810945
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number ADR 5.2 WF-297*297-B7525
Materiale Aluminum, Polyester
Quantità 1 Ea.
Descrizione Aluminum with Polyester Overlaminate
Da utilizzare con (applicazione) Used for indoor and outdoor safety signs
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma Rhomboid
Testo visualizzato Organic Peroxide 5.2
Product Type Transport Sign
Colore Red