Learn More
Brady™ Aluminum with Over laminated Polyester Transport Signs
Codice prodotto. 11744914
Click to view available options
Testo visualizzato:
Corrosive Substance 8
Environmentally Hazardous Substances
Miscellaneous hazardous substances 9
Organic Peroxide 5.2
Oxidizing substances and organic peroxides 5
Toxic and Harmful Substances 6
Warning of Toxic Substances
Spessore:
0.024 mm
0.27 mm
0.271 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11744914
Marca: Brady™ 258968
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Alternate Part Number ADR 6.1-297*297-B7525
Materiale Aluminum, Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Aluminum with Polyester Overlaminate
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Spessore 0.271 mm
Larghezza (sistema metrico) 297 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma A rombo
Testo visualizzato Toxic and Harmful Substances 6
Product Type Transport Sign
Colore Black on White