Learn More
Brady™ Aluminum with Over laminated Polyester Transport Signs
Click to view available options
Testo visualizzato:
Corrosive Substance 8
Environmentally Hazardous Substances
Miscellaneous hazardous substances 9
Organic Peroxide 5.2
Oxidizing substances and organic peroxides 5
Toxic and Harmful Substances 6
Warning of Toxic Substances
Spessore:
0.024 mm
0.27 mm
0.271 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC |
| Alternate Part Number | ADR 8-297*297-B7525 |
| Materiale | Aluminum, Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Aluminum with Polyester Overlaminate |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe markers and safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Spessore | 0.271 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Vedi altri risultati |