Learn More
Caframo™ Agitatori verticali in alluminio
Codice prodotto. 12937096
Click to view available options
Modello:
Ultra Speed
Ultra Torque
Universal
Speed:
40 to 6000 rpm
Basso da 12 a 360/Alto da 360 a 1800 RPM
Basso da 20 a 600/alto da 600 a 3000 gir/min
Capacità:
25 L
60 L
80 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12937096
Marca: Caframo™ BDC3030220U1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High Torque Overhead Stirrer, 220 Volt offers speed and torque capabilities for wide range of volumes and viscosities.
Ogni agitatore è dotato di protezione del mandrino trasparente, incernierata e resistente alle sostanze chimiche che si posiziona a scatto nell'alloggiamento dell'agitatore. I supporti, i morsetti e i giranti necessari per l'agitatore sono venduti a parte. Una trasmissione esclusiva a due velocità trasferisce la potenza del motore al mandrino con un'efficienza del 95%, offrendo una potenza straordinaria. La tastiera consente di regolare con precisione la velocità ed è ermetica per impedire infiltrazioni di umidità. L'alloggiamento è in alluminio pressofuso, totalmente chiuso e non ventilato per operare anche negli ambienti più ostili. Linea silenziosa, affidabile e a bassa manutenzione.
  • L'agitatore verticale, con motore ad alto valore di coppia, ha una potenza in grado di miscelare grandi quantità di sostanze viscose
  • Il controllo con microprocessore offre risultati accurati e riproducibili in laboratori o impianti pilota
  • Il motore in c.c. senza spazzole (antiscintilla) è protetto da sovraccarichi
  • Trasmissione a due velocità
  • L'asse cavo consente di regolare facilmente il girante
  • La protezione del mandrino racchiude il mandrino di centrifugazione per proteggere l'utente e il mandrino stesso da schizzi
  • Display digitale della velocità (giri/min.) e della coppia (Ncm)
  • Possibilità di impostare una velocità costante anche con variazioni di viscosità
  • Funzione coppia nulla inclusa
  • Sicurezza approvata: marchio CE. Le applicazioni di miscelazione includono impianti pilota industriali, ricerca e sviluppo, miscelazione di prodotti cosmetici per la cura personale, settore farmaceutico, polimeri, adesivi e alimenti.
Specifica
Speed Basso da 20 a 600/alto da 600 a 3000 gir/min
Capacità 60 L
Display Digitale
Tensione 230 V
Altezza (sistema imperiale) 9 in.
Altezza (sistema metrico) 22.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33.65 cm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina EU/UK/AUS/CN
Certificazione/Conformità Marchio CE
Da utilizzare con (applicazione) miscele chimiche in cappe aspiranti o in stazioni di lavoro chiuse, prodotti farmaceutici, sospensioni, laboratori medici, preparazioni con sieri, miscele e reazioni con prodotti ematici
Include Protezione del mandrino trasparente con cerniera resistente alle sostanze chimiche
Materiale Alluminio
Modello Universal
Tipo di motore Motore a CC senza spazzole
Coppia 341 Ncm
Tipo Universal Stirrer
Viscosità 50,000 mPas