Learn More
Macherey-Nagel™ Aluminum Oxide 90 Acidic
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 50 to 200 μm |
| Grado | Activity |
| pH | 4 ± 0.3 |
| Quantità | 5 kg |
| Area della superficie (sistema metrico) | ∼130 m2/g |
| Tipo | Aluminum Oxide 90 Acidic |