Learn More
Macherey-Nagel™ Aluminum Oxide 90 Acidic
Codice prodotto. 10105001 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10105001
Marca: Macherey-Nagel™ 815030.1
Specifica
Dimensione particelle 50 to 200 μm
Grado Activity
pH 4 ± 0.3
Quantità 1 kg
Area della superficie (sistema metrico) ∼130 m2/g
Tipo Aluminum Oxide 90 Acidic