Learn More
Aluminum Oxide, Activated Brockmann I, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15611720 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
Codice prodotto. 15611720
Marca: Honeywell-Fluka 1999665KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Activated, acidic, Brockmann I
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2980°C
Materiale o nome chimico Aluminum Oxide
Punto di fusione 2072°C
Nota nome Activated Brockmann I
pH Acidic
Quantità 5 kg
Formula lineare Al2O3
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name dialuminum;oxygen(2-)
Peso formulazione 101.96g/mol
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 3.960g/cu.cm