Learn More
Aluminum Oxide, Activated, neutral, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminum Oxide |
| Nota nome | Activated Brockmann I |
| pH | Neutral |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | Al2O3 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 101.96g/mol |