Learn More
Aluminum oxide, alpha-phase, 99.95% min (metals basis)
Codice prodotto. p-4824588
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11309188
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042573.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide is widely used in a variety of plastics, rubber, ceramics, refractory products for reinforcement toughening. It is also useful to produce artificial ruby, sapphire, yttrium aluminum garnet. It is useful in the field of fiber fabric products and high pressure sodium lamp as far-infrared emission and thermal insulation materials. It is useful for the C single crystal detectors. It plays an important role for the hydrogenation of aromatic hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2980°C
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Punto di fusione 2045°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.95% min. (Metals basis)
Informazioni di solubilità Slowly soluble in aqueous alkali solutions-forming hydroxides. Insoluble in water and in non-polar organic solvents.
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Peso formulazione 101.96
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.765