Learn More
Aluminum oxide, basic, HPLC Flash Grade
Codice prodotto. 15422587
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15422587
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045949.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2980°C
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Punto di fusione 2045°C
Nota nome Basic
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Formula lineare Al2O3
Indice di Merck 14,356
IUPAC Name dialuminum;oxygen(2-)
Peso formulazione 101.96
Grado HPLC Flash
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.765