Learn More
Haldenwanger™ Navicelle per combustione in ossido di alluminio
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
115 x 16 x 9 mm
120 x 30 x 15 mm
160 x 40 x 21 mm
200 x 15 x 15 mm
45 x 11 x 7 mm
75 X 11 X 7 mm
87 x 17 x 9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Aluminum oxide boats of great hardness, strength and chemical resistance. Suitable for continuous use up to 1, 700°C to 1, 750°C.
Specifica
Specifica
| Tipo | Piattino per combustione |
| Dimensioni (L x P x A) | 200 x 15 x 15 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso continuo fino a 1700/1750 °C. |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Materiale | Ossido di alluminio |
| Quantità | 1 ciascuno |