Learn More
Aluminum oxide, Drysphere∣r desiccant, with 20% indicator
Codice prodotto. 15477155
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15477155
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046126.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2980°C
Materiale o nome chimico Aluminum oxide, Drysphere™ desiccant
Punto di fusione 2045°C
Nota nome With 20% indicator
Colore White
Forma fisica Spheres
Quantità 1 kg
Indice di Merck 14,356
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Peso formulazione 101.96
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.765