Learn More
Aluminum oxide, Drysphere∣r desiccant, with 20% indicator
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 2980°C |
| Materiale o nome chimico | Aluminum oxide, Drysphere™ desiccant |
| Punto di fusione | 2045°C |
| Nota nome | With 20% indicator |
| Colore | White |
| Forma fisica | Spheres |
| Quantità | 250 g |
| Indice di Merck | 14,356 |
| IUPAC Name | dialuminum;oxygen(2-) |
| Peso formulazione | 101.96 |
| Vedi altri risultati |