Learn More
Aluminum oxide, Drysphere∣r desiccant, without indicator
Codice prodotto. 15407165
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 15407165
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046172.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 2980°C
Materiale o nome chimico Aluminum oxide, Drysphere™ desiccant
Punto di fusione 2045°C
Nota nome Without indicator
CAS 1344-28-1
Colore White
Forma fisica Spheres
Quantità 100 g
Formula molecolare Al2O3
Formula lineare Al2O3
Numero MDL MFCD00003424
Indice di Merck 14,356
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 101.96
PubChem CID 9989226
Peso formulazione 101.96
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.765