Learn More
Aluminum oxide, gamma-phase, 99.97% (metals basis)
Codice prodotto. p-3256863
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11389117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039812.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide, is useful to produce aluminum metal. It has many uses in pharmaceutical and industrial manufacturing processes as an adsorbent, desiccating agent, and catalyst, and in the manufacture of dental cements, available in toothpaste, as a dispersing agent food additive, and for uses in hemodialysis. Tailored aluminum oxide layers plays an important role for the bipolar current adjustment in the plasma electrolytic oxidation process. Red phosphorus/aluminum oxide composites play an essential role as flame retardants in recycled poly(ethylene terephthalate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Nota nome gamma
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.97% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Slightly soluble in cold water,acid and alkali. Insoluble in hot water.
Peso formulazione 101.96