Learn More
Aluminum oxide, NanoDur™ AL-0405, 99.5%
Codice prodotto. 11450920
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11450920
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044931.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
S. A. 32-40m2/g | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
NanoDur™ aluminum oxide is designed for coatings where transparency is of utmost importance. NanoDur™ aluminum oxide is especially suited for incorporation into coating systems, greatly enhancing abrasion resistance with minimal effects on cla..Alumium oxide is widely used in a variety of plastics, rubber, ceramics and refractory products for reinforcement toughening. It is also useful to produce artificial ruby, sapphire and yttrium aluminum garnet. It is useful in the field of fiber fabric products and high pressure sodium lamps as far-infrared emission and thermal insulation materials. It plays an important role for the hydrogenation of aromatic hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2980°C
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Punto di fusione 2045°C
Nota nome Sold in collaboration with Nanophase Technologies Corporation
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Informazioni di solubilità Slightly soluble in strong acid and alkaline solution. Insoluble in water.
Peso formulazione 101.96
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.768
Aspetto White powder
Densità 3.965g/cm3