Learn More
Aluminum oxide, NanoDur™, AL-0450, 50% in H{2}O, colloidal dispersion with dispersant
Codice prodotto. 11420910
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11420910
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044925.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Colloidal dispersion with dispersant | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide water borne dispersion suitable for incorporation in water compatible coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC Name dialuminum;oxygen(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in diethyl ether.
Peso formulazione 101.96