Learn More
Aluminum Oxide, Powder, Chromatography, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15517844 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15517844
Marca: Avantor J.T.Baker 053701
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    Suitable for Chromatographic Use
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Oxide
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Peso formulazione 101.96
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 4.00kg