Learn More
Aluminum oxide, Puriss., ≥98% Al2O3 basis, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15651010 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
pezzi 6
Codice prodotto. 15651010
Marca: Honeywell-Fluka 11028500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss.,≥98% Al2O3 basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Oxide
Quantità 500 g
Formula lineare Al2O3
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 101.96g/mol
Percent Purity ≥98% (Al2O3 basis)
Grado puriss.