Learn More
Aluminum oxide, single crystal, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15431647
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
5 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15431647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040265.KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC Name dialuminum;oxygen(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Quantità 1 Pc.
Imballaggio Shrink-wrapped