Learn More
Cole Parmer™ Aluminum Pan Liners
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Suitable for use with moisture determination balances.
- Disposable.
- Oil-free.
- Ideal for general purpose weighting and dispensing.
- Compatible with both open and enclosed balances.
- Slightly tapered for stacking.
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Aluminum |
| Forma | Round |
| Tipo | Weighing Boat |
| Quantità | 500/Cs. |
| Larghezza (sistema metrico) | 4 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.313 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 0.8 cm |
| Diametro (sistema imperiale) | 4 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 10.2 cm |
| Vedi altri risultati |