Learn More
Cole-Parmer™ Aluminum Block, for 96 x 0.2 mL PCR Plates or Strips
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
39.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 1 year warranty
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 96 x 0.2 mL PCR Plates or Strips |
| Capacità | 0.2 mL Tubes |
| Materiale | Aluminum |
| No. of Places | 96 |
| Tipo | Block |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 39.2 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 35.6 mm |