Learn More
Aluminum perchlorate nonahydrate, Reagent Grade
Codice prodotto. p-7048851
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11381768
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011659.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 81029-06-3 | AlCl3H18O21 | 487.455 g/mol
Aluminum perchlorate nonahydrate is used as an intermediate in both pharmaceutical industry and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81029-06-3
Formula molecolare AlCl3H18O21
Molecular Weight (g/mol) 487.455
Numero MDL MFCD00149130
InChI Key CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate
PubChem CID 16211522
IUPAC Name aluminum;triperchlorate;nonahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum perchlorate nonahydrate
Punto di fusione 82°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Numero UN UN1481
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 487.46 (325.33 Anhydrous)
Grado Reagent
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum perchlorate nonahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .