Learn More
Aluminum phosphate, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407201
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11300819
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010628.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.951 g/mol
Aluminum phosphate is used in the production of glass, mixture of ceramic, waterproofing concrete and dental cements, in cosmetics as a emollient, flame retardant, catalyst in organic synthesis, fireproofing textile, pharmaceuticals and dyes. It also used in many adhesives, binders and cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-30-7
Formula molecolare AlO4P
Molecular Weight (g/mol) 121.951
Numero MDL MFCD00003430
InChI Key ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
PubChem CID 64655
IUPAC Name aluminum;phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum phosphate
Punto di fusione >1500°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Soluble in concentrated hydrochloric acid,alcohol and nitric acid. Insoluble in water.
Peso formulazione 121.95
Aspetto White powder
Densità 2.566 g/cm3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum phosphate, Puratronic
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .