Learn More
Aluminum, plasma standard solution, Specpure™ Al 10,000μg/mL
Descrizione
Aluminum, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminum |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 50 mL |
| Numero UN | UN3264 |
| Informazioni di solubilità | Miscible with water. |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
Sicurezza e movimentazione
- Aluminum, plasma standard solution, Specpure Al 10,000µg/ml
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .