Learn More
Aluminum, plasma standard solution, Specpure™, Al 1000 mg/ml
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminum |
| Nota nome | plasma standard solution, Al 1000μg/mL |
| Pressione del vapore | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Incolore |
| Quantità | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Nitric acid: 5.0%; Aluminum nitrate nonahydrate: 1.4%; Water: 93.6% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Aluminum, plasma standard solution, Specpure, Al 1000µg/ml
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid, Aluminum nitrate nonahydrate