Learn More
Aluminum plate, alloy 6061, 2.3mm (0.09 in.) thick, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15422197
Click to view available options
Quantità:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15422197
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045193.GT
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum plate, Alloy 6061
Nota nome 2.3mm (0.09 in.) thick
Quantità 150 x 150 mm
Odore Odorless
Forma Plate
Numero MDL MFCD00134029
Informazioni di solubilità Insoluble in water.