Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Radioactive Warning Sign
Codice prodotto. 11710284
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11710284
Marca: Brady™ 241455
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale Aluminum, Polyester
Quantità 1 Ea.
Descrizione Aluminum with Polyester Overlaminate
Da utilizzare con (applicazione) Used for indoor and outdoor safety signs
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Temperatura max (sistema metrico) 140°C
Spessore 0.271 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Forma Triangular
Testo visualizzato Warning of Radioactive materials or radiation ioniserenden
Product Type Radioactive Warning Sign
Colore Black on Yellow