Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Radioactive Warning Sign
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | PIC 304-TRI 200-B7525 |
| Materiale | Aluminum, Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Aluminum with Polyester Overlaminate |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for indoor and outdoor safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Forma | Triangular |
| Testo visualizzato | Warning of Radioactive materials or radiation ioniserenden |
| Product Type | Radioactive Warning Sign |
| Vedi altri risultati |