Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Transport Signs
Codice prodotto. 11700254
Click to view available options
Testo visualizzato:
1.5 1
1.6 1
3
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11700254
Marca: Brady™ 223606
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Spessore 1.016 mm
Larghezza (sistema metrico) 297.00 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-140 °C
Forma A rombo
Testo visualizzato 4
Colore White on Blue