Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Transport Signs
Click to view available options
Testo visualizzato:
1.5 1
1.6 1
3
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | ADR 3B-297*297-B7525 |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1 Ea. |
| Altezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Spessore | 1.016 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 297.00 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40 °C-140 °C |
| Forma | A rombo |
| Testo visualizzato | 3 |
| Colore | White on Red |