Learn More
Aluminum powder, -325 mesh, 99.97% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11340178
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 11340178
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042920.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray powder
Densità 2.7g/cm3
Quantità 25 g
Dimensioni maglia -325 Mesh
Odore Odorless
Sensibilità Water reactive
Intervallo percentuale saggio 99.97% (Metals basis)
Forma Powder
IUPAC Name aluminum