Learn More
Korff™ Rotoli professionali di alluminio
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
300 mm
450mm
600 mm
Dimensione della confezione:
100m
150m
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Rotoli professionali |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Materiale | Alluminio |