missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Aluminum Reducing Cross Piece With Small KF Flanges
Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
25/25/16/16 mm
40/40/16/16 mm
Size:
35 x 70 x 35 x 70 mm
45 x 90 x 65 x 130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Inside | 40/40/16/16 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1 Each |
| Size | 45 x 90 x 65 x 130 mm |
| Tipo | Reducing Cross Piece |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto