Learn More
Nickel Electro™ Aluminum Retort Rod
Codice prodotto. p-7115696 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) asta:
12 mm
12.5 mm
Altezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
Lunghezza (sistema metrico) asta:
500 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12947056
Marca: Nickel Electro™ 8611
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Nickel Electro™ Aluminum Retort Rod can be used for carrying out distillation experiments and as support in filtering.
  • Aluminum retort rod
  • M10 x 1.55mm thread
Aluminum, Retort Rod
Specifica
Materiale Alluminio
Altezza (sistema metrico) 600 mm
Lunghezza (sistema metrico) asta 600 mm
Diametro (sistema metrico) asta 12.5 mm
Product Type Retort Rod
Finitura Natural
Da utilizzare con (applicazione) Retort Bases
Quantità 1 Ea.