Learn More
Aluminum rod, alloy 6061, 25.4mm (1.0in) dia
Codice prodotto. 11339717
Click to view available options
Quantità:
30 cm
5 x 30 cm
Dimensione della confezione:
30cm
pezzi 5
Codice prodotto. 11339717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042055.BV
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum rod, Alloy 6061
Nota nome 25.4mm (1.0 in.) dia.
Quantità 30 cm
Odore Odorless
Peso ≈13.7 g/cm
Forma Rod
Numero MDL MFCD00214039