Learn More
Aluminum rod, alloy 6061, 6.35mm (0.25 in.) dia., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11389707
Click to view available options
Quantità:
30 cm
5 x 30 cm
Dimensione della confezione:
30cm
pezzi 5
Codice prodotto. 11389707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042052.BV
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum rod, Alloy 6061
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) dia.
Quantità 30 cm
Odore Odorless
Peso ≈0.85g/cm
Forma Rod
Numero MDL MFCD00214039