Learn More
Bochem™ Aluminum Rods
Codice prodotto. 10711611
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10711611
Marca: Bochem™ 5130
For Stand Bases M10 Threaded
  • Aluminum
  • With thread
  • Sizes vary
  • For stand base
  • 12 D/O
Specifica
Materiale Alluminio
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Lunghezza (sistema metrico) asta 500 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Product Type Rod
Dimensioni filo M10
Da utilizzare con (applicazione) For Stand Bases M10 Threaded
Quantità 1 Ea.