Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Round Support Plate
Codice prodotto. 11705359 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Alluminio
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11705359
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 0802716
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provide support for your specific laboratory equipment with this Round Support Plate.
  • Use to support your labware items from lab frames or support stands.
  • The round plate design features a raised rim to prevent your apparatus from falling.
  • Requires an additional connector in order to attach clamps to frames or other apparatus.
  • The rectangular plates include an integral connector.
Specifica
Materiale Alluminio
Diametro (sistema imperiale) esterno 152.4 mm
Diametro (sistema imperiale) asta 12.7 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6 in.
Diametro (sistema metrico) asta 0.5 in.
Product Type Specialty Supports
Forma Rectangular
Da utilizzare con (applicazione) For Specific Laboratory Equipment
Quantità 1 Ea.