Learn More
Sampling Systems™ Aluminum Sampler Case
Codice prodotto. 15849521 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
1200 x 220 x 80 mm (internal)
490 x 220 x 80 mm (internal)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15849521
Marca: Sampling Systems™ 8509A500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Sampling Systems range of heavy duty cases are ideal for storing samplers.
  • Lockable
  • Aluminum outer
  • Foam lined to protect your samplers
  • Strong and robust
  • Supplied with a sturdy carrying handle
Specifica
Product Type Sampler Storage Case
Materiale Aluminum (Outer), Foam-lined (Inner)
Da utilizzare con (applicazione) Storing samplers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Samplers
Dimensioni (L x P x A) 490 x 220 x 80 mm (internal)